Learn More
1-Metilciclopentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027748
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 1462-03-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1462-03-9
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.161
Número MDL MFCD00001364
Clave InChI CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73830
Nombre IUPAC 1-metilciclopentan-1-ol
SMILES CC1(CCCC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylcyclopentanol
Punto de fusión 36°C to 37°C
Densidad 0.904
Punto de ebullición 135°C to 136°C
Temperatura de inflamación 40°C (105°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Sinónimo 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 98%