Learn More
Bromuro de 1-metilpentilcinc, 0,5 M en THF, envasado en Argon en botellas de ChemSeal resellables ™
Código de producto. 15455375
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpentylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312693-13-3
Densidad 0.981
Fórmula molecular C6H13BrZn
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(CH3)ZnBr
Número MDL MFCD01311409
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo zinc 2+ ion hexan-2-ide bromide
Clave InChI OQVKRKNQBLNDDQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.CCCC[CH-]C
Nombre IUPAC bromocincilio; hexan-2-uro
Peso molecular (g/mol) 230.45
PubChem CID 5196650
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.45