Learn More
1-Metilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043904
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
1-Methylpiperidine is a reactant for sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines, One-pot synthesis of Z-cinnamic acids. It is used in the synthesis of Unsymmetrical ureas, Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts, C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metilpiperidina es un reactivo para la activación del enlace sp3 C-H con catalizadores rutenio(II) y C(3)-alquilación de aminas cíclicas, síntesis en un solo recipiente de ácidos cinámicos Z. Se utiliza en la síntesis de ureas no simétricas, imidazolio antibacteriano, pirrolidinio y sales de piperidinio, segmento C1-C16 de goniodomina A mediante el acoplamiento del tioéster organoestannano catalizado por paladio.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-67-5
Fórmula molecular C6H14ClN
Peso molecular (g/mol) 135.64
Número MDL MFCD00006491
Clave InChI QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
Nombre IUPAC 1-metilpiperidina
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylpiperidine
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.816
pH 12
Punto de ebullición 105°C to 107°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4378
Cantidad 10 g
Número UN UN2399
Beilstein 1073
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza 99%