Learn More
1-n-Propilciclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025467
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-24-9
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.24
Número MDL MFCD00046364
Clave InChI PYLPYOPJKOJRNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propylcyclohexanol, 1-n-propylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-propyl, 1-n-propyl cyclohexanol-1, propylcyclohexanol, 1-n-propyl-1-cyclohexanol, 1-n-propylcyclohexane-1-ol
PubChem CID 138504
Nombre IUPAC 1-Propilciclohexan-1-ol
SMILES CCCC1(O)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-n-Propylcyclohexanol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%