Learn More
1-Naftalenometanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
54.10€ - 182.00€
CAS | 4780-79-4 |
---|---|
Formula molecolare | C11H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 158.20 |
Numero MDL | MFCD00004044 |
InChI Key | PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol |
PubChem CID | 20908 |
ChEBI | CHEBI:38137 |
IUPAC Name | naftalen-1-ilmetanol |
SMILES | OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11354574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01347.09 |
10 g |
54.10€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11364574
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01347.18 |
50 g |
182.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
4780-79-4 | |
158.20 | |
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N | |
20908 | |
naftalen-1-ilmetanol |
C11H10O | |
MFCD00004044 | |
1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol | |
CHEBI:38137 | |
OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
Especificaciones
1-Naphthalenemethanol | |
58°C to 63°C | |
C11H10O | |
2042532 | |
PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N | |
naftalen-1-ilmetanol | |
20908 | |
158.2 |
4780-79-4 | |
301°C (715 mmHg) | |
MFCD00004044 | |
1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol | |
OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 | |
158.20 | |
CHEBI:38137 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 225-324-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ8880000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes