Learn More
1-Naftalenometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-170875 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
CAS: 4780-79-4 | C11H10O | 158.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4780-79-4
Fórmula molecular C11H10O
Peso molecular (g/mol) 158.20
Número MDL MFCD00004044
Clave InChI PBLNHHSDYFYZNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthalenemethanol, 1-naphthylmethanol, 1-hydroxymethylnaphthalene, naphthalene-1-methanol, 1-naphthalene methanol, 1-menaphthyl alcohol, 1-naphthylmethyl alcohol, naphthalen-1-yl-methanol, naphthalen-1-yl methanol, 1-naphthylenemethanol
PubChem CID 20908
ChEBI CHEBI:38137
Nombre IUPAC naftalen-1-ilmetanol
SMILES OCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthalenemethanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 62°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 301°C (715.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH2OH
Cantidad 2 g
Beilstein 06, 667
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1-Naphthalenemethanol