Learn More
1-Octanol, ≥99%, ACS Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15665090
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
Grado espectrofotométrico ACS,≥99 %
  • Reactivos y disolventes de calidad ACS probados según el uso específico para aplicaciones espectrofotométricas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00002988
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Nombre IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Punto de fusión -15°C
Densidad 0.827g/mL at 25°C
Punto de ebullición 194°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción 1.429
Cantidad 1 L
Beilstein 1697461
Densidad del vapor 4.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS