Learn More
1-Octilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129.247 g/mol
25.95€ - 79.10€
CAS | 111-86-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H19N |
Peso molecular (g/mol) | 129.247 |
Número MDL | MFCD00008247 |
Clave InChI | IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d |
PubChem CID | 8143 |
ChEBI | CHEBI:7728 |
Nombre IUPAC | octan-1-amina |
SMILES | CCCCCCCCN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11421237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24193.22 |
100 g |
25.95€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11431237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24193.36 |
500 g |
79.10€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1-Octylamine is used as a precursor to prepare chemicals. It finds application in functional fluids and as a laboratory reagent. Further, it is used as a reactant in the preparation of 2H-indazoles and 1H-indazolones, which are used as myeloperoxidase(MPO) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 1-octilamina se utiliza como precursor para preparar productos químicos. Se emplea en fluidos funcionales y como reactivo de laboratorio. Además, se utiliza como reactante en la preparación de 2H-indazoles y 1H-indazolonas, que se utilizan como inhibidores de la mieloperoxidasa (MPO).
Solubilidad
Miscible en etanol, benceno y acetato de etilo. Ligeramente miscible en agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, anhídridos de ácido y cloruros de ácido.
111-86-4 | |
129.247 | |
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N | |
8143 | |
octan-1-amina |
C8H19N | |
MFCD00008247 | |
octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d | |
CHEBI:7728 | |
CCCCCCCCN |
Especificaciones
1-Octylamine | |
-1°C | |
178°C to 179°C | |
C8H19N | |
MFCD00008247 | |
1679227 | |
octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d | |
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N | |
octan-1-amina | |
8143 | |
129.25 |
111-86-4 | |
0.78 | |
60°C (144°F) | |
1.429 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
Miscible with ethanol,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water. | |
CCCCCCCCN | |
129.247 | |
CHEBI:7728 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H302-H312-H332-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Combustible líquido.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H311-H314-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:8; grupo de embalaje:I
missing translation for 'einecsNumber' : 203-916-0
missing translation for 'rtecsNumber' : RG8050000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 1-Octylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Octanamine