Learn More
Ácido 1-octilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047922
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 28741-08-4 | C8H19BO2 | 158.048 g/mol
1-Octylboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 1-octilborónico se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28741-08-4
Fórmula molecular C8H19BO2
Peso molecular (g/mol) 158.048
Número MDL MFCD01074560
Clave InChI GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid
PubChem CID 5195177
Nombre IUPAC ácido octilborónico
SMILES B(CCCCCCCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octylboronic acid
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1739759
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.05
Porcentaje de pureza 97%