Learn More
Ácido 1-pentanosulfónico, sal sódica, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22767-49-3 | C5H11NaO3S | 174.19 g/mol
40.30€ - 360.00€
CAS | 22767-49-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11NaO3S |
Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
Número MDL | MFCD00007541,MFCD00149548 |
Clave InChI | ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt |
PubChem CID | 23664617 |
Nombre IUPAC | sodio; pentano-1-sulfonato |
SMILES | [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10473955
|
Thermo Scientific Acros
206110050 |
5 g | Frasco de vidrio |
40.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10688624
|
Thermo Scientific Acros
206110250 |
25 g | Frasco de vidrio |
135.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10698624
|
Thermo Scientific Acros
206111000 |
100 g | Frasco de vidrio |
360.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
22767-49-3 | |
174.19 | |
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M | |
23664617 | |
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O |
C5H11NaO3S | |
MFCD00007541,MFCD00149548 | |
sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt | |
sodio; pentano-1-sulfonato |
Especificaciones
1-Pentanesulfonic acid, sodium salt | |
98.5 | |
>300.0°C | |
2 % max. (1 g, 120°C) | |
98+% | |
CH3(CH2)4SO3Na | |
04, III, 23 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O | |
174.19 | |
174.2 | |
Crystals |
22767-49-3 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
Auténtico | |
C5H11NaO3S | |
MFCD00007541,MFCD00149548 | |
sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt | |
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; pentano-1-sulfonato | |
23664617 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Causa irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Causa irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.