Learn More
1-Pentanol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
25 ml
CAS: 71-41-0 | C5H12O | 88.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-41-0
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI Key AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC Name Pentano-1-ol
SMILES CCCCCO
Especificaciones
Materiale o nome chimico 1-Pentanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -78.0°C
Densità 0.8110g/mL
Punti di ebollizione 137.0°C to 139.0°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare CH3(CH2)4OH
Indice di rifrazione 1.4083 to 1.4103
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 383
Indice di Merck 15, 7230
Gravità specifica 0.811
Informazioni di solubilità Solubility in water: 22g/L (22°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene and ether, soluble in most organic solvents
Viscosità 4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Pentanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.