Learn More
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Código de producto. 15661370 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-41-0
Fórmula molecular C5H12O
Peso molecular (g/mol) 88.15
Número MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Clave InChI AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Nombre IUPAC Pentano-1-ol
SMILES CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Pentanol
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Densidad 0.811g/mL at 25°C
Punto de ebullición 136°C to 138°C
Temperatura de inflamación 49°C (120.2°F)
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal CH3(CH2)4OH
Índice de refracción n20/D 1.409(lit.)
Cantidad 20 L
Número UN UN1105
Beilstein 1730975
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus™