Learn More
1-Fenil-1,2-etanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779419 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-56-1
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00003546
Clave InChI PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
PubChem CID 7149
Nombre IUPAC 1-feniletano-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61°C to 67°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 272°C to 274°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(C6H5)OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, 907
Índice Merck 15, 8991
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 1-Phenyl-1,2-ethanediol