Learn More
1-(Feniletinil)ciclohexanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7026036
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20109-09-5
Fórmula molecular C14H16O
Peso molecular (g/mol) 200.281
Número MDL MFCD00060883
Clave InChI LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 593776
Nombre IUPAC 1-(2-feniletinil)ciclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Phenylethynyl)cyclohexanol
Punto de fusión 60°C to 62°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 99%