Learn More
Ácido 1-piperidinepropiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26371-07-3
Fórmula molecular C8H15NO2
Peso molecular (g/mol) 157.21
Número MDL MFCD00006515
Clave InChI LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid
PubChem CID 117782
SMILES OC(=O)CCN1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Piperidinepropionic acid
Punto de fusión 86.0°C to 88.5°C
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Nombre IUPAC Ácido 3-piperidina-1-ilpropanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Piperidinepropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.