Learn More
1-Propanol, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,9 %
49.37€ - 925.78€
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O |
Peso molecular (g/mol) | 60.10 |
Número MDL | MFCD00002941 |
Clave InChI | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
Nombre IUPAC | propano-1-ol |
SMILES | CCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15654640
|
Honeywell-Chromasolv
34871-100ML |
100 mL | Glass Bottle | N/A | |||||
15664640
|
Honeywell-Chromasolv
34871-1L |
1 L | Frasco de vidrio |
117.89€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15684640
|
Honeywell-Chromasolv
34871-2L |
2 L | Glass Bottle | N/A | |||||
15674640
|
Honeywell-Chromasolv
34871-2.5L |
2.5 L | Frasco de vidrio |
259.79€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15604650
|
Honeywell-Chromasolv
34871-6X1L |
6 x 1 L | Frasco de vidrio |
625.56€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15694640
|
Honeywell-Chromasolv
34871-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Frasco de vidrio |
925.78€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Para HPLC y síntesis orgánica
- Disolventes multiusos de alta pureza
- Alta uniformidad entre lotes
71-23-8 | |
60.10 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28831 | |
CCCO |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1031 | |
propano-1-ol |
Especificaciones
1-Propanol | |
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | |
100.0000% | |
96°C to 98°C | |
C3H8O | |
MFCD00002941 | |
1098242 | |
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N | |
propano-1-ol | |
1031 | |
60.1 | |
HPLC |
-127°C (literature) | |
71-23-8 | |
0.804 g/mL at 25 °C(lit.) | |
21°C | |
CH3CH2CH2OH | |
UN1274 | |
1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol | |
CCCO | |
60.10 | |
CHEBI:28831 | |
>99.9% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1620 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: n-Propanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-746-9
Recommended Storage : Room Temp
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 1-Propanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.