Learn More
1-propanol, purum, ≥99 % (GC), Honeywell™
Código de producto. p-7120040 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
≥99 % (GC), purum
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127°
Densidad 0.804g/mL at 25°C
Punto de ebullición 97°
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.137
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Punto de ignición 700°F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C)
Número UN UN1274
Beilstein 1098242
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado purum