Learn More
1-Propanol, purum, Honeywell
Código de producto. 15652510 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 kg
160 kg
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Densidad 0.804g/mL at 25°C
Cantidad 160 kg
Límite de explosión 0.137
Temperatura de inflamación 22°C (71.6°F)
Punto de ignición 700°F
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor 10mmHg (147°C), 14.9mmHg (20°C)
Número UN 1274
Beilstein 1098242
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (GC)
Grado purum