Learn More
1-Propilamina, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-10-8 | C3H9N | 59.112 g/mol
38.20€ - 119.00€
CAS 107-10-8
Fórmula molecular C3H9N
Peso molecular (g/mol) 59.112
Número MDL MFCD00008205
Clave InChI WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
PubChem CID 7852
ChEBI CHEBI:39870
Nombre IUPAC Propano-1-amina
SMILES CCCN
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11358068
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036635.AK
250 mL
38.20€
250 ml
11368068
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036635.K2
1 L
119.00€
1 litro
Descripción
Descripción
1-Propylamine is used in chemical analysis and to make other chemicals. It is used as finishing agent of drugs, paints, rubber, fiber, textile and resin. Also it can be used as petroleum additive and preservative. It is used in the production of fiber and engineering plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
107-10-8
59.112
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
7852
Propano-1-amina
C3H9N
MFCD00008205
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
CHEBI:39870
CCCN
Especificaciones
1-Propylamine
°C to 83°C
48°C to 49°C
>99+%
1.389
UN1277
Air Sensitive
propylamine, 1-propanamine, 1-propylamine, propanamine, n-propylamine, 1-aminopropane, monopropylamine, mono-n-propylamine, propyl amine, n-propyl amine
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Propano-1-amina
7852
59.11
Líquida
107-10-8
0.719 g/mL
-12°C (10°F)
C3H9N
MFCD00008205
1098243
14,7843
Fully miscible with water. Highly soluble in ethanol and acetone,soluble in benzene and chloroform and slightly soluble in carbon tetrachloride.
CCCN
59.112
CHEBI:39870
≥99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H311-H314-H318-H302
P210-P233-P234-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
H225-H290-H302-H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:PROPILAMINA
missing translation for 'einecsNumber' : 203-462-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UH9100000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
Nombre del producto
  • n-Propylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Propanamine