Learn More
1-Propiniltri-n-butiltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379036
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 64099-82-7 | C15H30Sn | 329.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64099-82-7
Fórmula molecular C15H30Sn
Peso molecular (g/mol) 329.115
Número MDL MFCD01863650
Clave InChI KCQJLTOSSVXOCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl 1-propynyl tin, tributyl prop-1-yn-1-yl stannane, tributyl prop-1-ynyl stannane, tributylpropynylstannane, 1-propynyltri-n-butyltin, stannane, tributyl-1-propynyl, tributyl-1-propyn-1-ylstannane, tributyl-prop-1-ynyl-stannane, propynyltributyltin;, ch3ccsnbu3
PubChem CID 2733165
Nombre IUPAC tributil(prop-1-inil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propynyltri-n-butyltin
Densidad 1.082
Punto de ebullición 277°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal H3CC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Índice de refracción 1.483
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.12
Porcentaje de pureza 96%