Learn More
1-terc-Butilo 6-metil 3-yodo-1H-indol-1,6-dicarboxilato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110122
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 850374-94-6
Fórmula molecular C15H16INO4
Peso molecular (g/mol) 401.2
Número MDL MFCD06797499
Clave InChI KFPCBJZNHXTGHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl 6-methyl 3-iodoindole-1,6-dicarboxylate, 1-tert-butyl-6-methyl-3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate, methyl 3-iodo-1h-indole-6-carboxylate,n-boc protected, 1-tert-butyl-6-methyl 3-iodo-1h-indole-1,6-dicarboxylate
PubChem CID 7127827
Nombre IUPAC 1-O-terc-butil 6-O-metil 3-yodoindol-1,6-dicarboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C2=C1C=C(C=C2)C(=O)OC)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(tert-Butyl)-6-methyl-3-iodo-1H-indole-1, 6-dicarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.19
Porcentaje de pureza 97%