Learn More
Ácido 1-tetradecilborónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 11314356
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100888-40-2
Fórmula molecular C14H31BO2
Peso molecular (g/mol) 242.21
Número MDL MFCD00093676
Clave InChI MCUAMUGSKSODIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tetradecylboronic acid, boronic acid,b-tetradecyl, tetradecylboranic acid, acmc-20eg95, tetradecaneboronic acid
PubChem CID 3528229
Nombre IUPAC ácido tetradecilborónico
SMILES CCCCCCCCCCCCCCB(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetradecylboronic acid
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1757986
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.21
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Tetradecylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Tetradecylboronicacid