Learn More
Epredia™ Formalina tamponada neutra al 10
Reduzca la exposición a vapores tóxicos gracias al formol tamponado neutro (10 %) Epredia™. Formulado según las directrices del AFIP.
Marca:  Epredia™ 5725
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10473750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Para estabilizar el pH entre 6,8 y 7,2 se utilizan tampones de fosfato.
  • El exigente control de calidad garantiza una concentración de formaldehído del 10 %.
N.º ref. 5700 (concentrado):
  • Al presentarse en formato concentrado se reduce el espacio de almacenamiento y el contacto con el formaldehído.
  • La proporción de 1 galón de concentrado por 4 galones de agua destilada o desionizada garantiza resultados uniformes con respecto a los obtenidos con formol tamponado neutro (NBF) al 10 % listo para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Premezcla
2,5 gal
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 10% Neutral Buffered Formalin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde, methanol, sodium phosphatedibasic, sodium phosphate monobasic