Learn More
Hamilton™ Jeringas para instrumentos de larga duración
Las jeringas de larga duración se desarrollaron para condiciones extremas, entre las que se incluyen productos químicos agresivos y partículas abrasivas.
Brand: Hamilton™ 8250-35
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Punta de émbolo fabricada de UHMWPE (Polietileno de peso molecular ultra alto) que es más resistente que el PTFE a los arañazos
- Varilla de émbolo hecha de acero inoxidable 316 que ofrece una excepcional resistencia química
Specifications
Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), UHMWPE | |
1 por unidad | |
Luer Lock |
9,02 mm | |
500 μl |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction