Learn More
Solución de amoniaco al 33 %, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10473561
Click to view available options
:
1 l
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de ebullición 32°C to 37.7°C (1013 hPa)
CAS 1336-21-6
Punto de fusión -60°C to -57.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 30 to 33%
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Densidad 0.88 - 0.91 g/cm³ (20°C)
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Cantidad 1 L
SMILES N.O
Nombre IUPAC hidróxido amónico
Peso molecular (g/mol) 35.05
Residuo después del encendido max. 0.003%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.