Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Marca: Thermo Scientific™ 3561
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta sin filtro en gradillas con tapa extraíble Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de pipeta ART se han diseñado para ayudar en el pipeteo en una gran variedad de aplicaciones.
- Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
- Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
- Las puntas se sellan cuando se exponen a posibles contaminantes
- Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Especificaciones
ART 300E, sin filtro, estéril, gradilla | |
300 μl | |
Estéril | |
ART 300E | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |
300 μl | |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
ART | |
Estéril |