Learn More
HUBER Termofluido de 10 l
Recomendado para muchas aplicaciones de control de temperatura. Los aceites del termofluido Huber Kaeltmaschinenbau™ de 10 l proporcionan una transferencia de calor óptima. Los intervalos de temperatura varían de - 90 ° – a 275 °C, con viscosidad a 25 °C en un intervalo de 3 a 50 mm2/segundo.
651.00€ - 2315.00€
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Temperatura máxima (métrico) | Viscosidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Temperatura máxima (métrico) | Viscosidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10354295
|
HUBER
9685 |
De -10 °C a +120 °C | 120 °C | 8 mm2/s | Aceite sintético |
651.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11527364
|
HUBER
6162 |
De –20 °C a 195 °C y 235 °C | 195 °C para baño abierto, 235 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) | 20 mm2/s | Aceite de silicio |
1040.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11537374
|
HUBER
6158 |
De 20 °C a 275 °C | 275 °C | 50 mm2/s | Aceite de silicio |
1040.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11537364
|
HUBER
6164 |
De –40 °C a +165 °C y 220 °C | 165 °C para baño abierto, 220 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) | 10 mm2/s | Aceite de silicio |
1065.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11557364
|
HUBER
6166 |
De –60 °C a 115 °C y 200 °C | 115 °C para baño abierto, 200 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) | 5 mm2/s | Aceite de silicio |
1065.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11577364
|
HUBER
6168 |
De -80 °C a +55 °C | 55 °C | 3 mm2/s | Aceite de silicio |
1070.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11597364
|
HUBER
6276 |
De –80 °C a +100 °C y 250 °C | 100 °C para baño abierto, 250 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) | 3 mm2/s | Aceite de silicio |
2315.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11507374
|
HUBER
6259 |
De –90 °C a +55 °C y 170 °C | 55 °C para baño abierto, 170 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) | 3 mm2/s | Aceite de silicio |
2305.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
- Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
- Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
- Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
- Prácticas latas de 10 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento de tamaño moderado
Especificaciones
10 l |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-decene