Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 10mm.
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm tienen un acabado de rosca 10-425 y están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ C4010-98BLK
Descripción
Los tapones de rosca con septos para viales de boca ancha de 10 mm Thermo Scientific™ National™ tienen un acabado de rosca 10-425 y son compatibles con una amplia variedad de muestreadores automáticos. Están disponibles en una amplia variedad de estilos para satisfacer las necesidades de su aplicaciones de HPLC, GC o IC.
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los tapones Target 10-425 cuentan con un borde con reborde gracias al cual son aptos para bandejas de muestreadores automáticos japoneses
Especificaciones
Sin cierre hermético | |
Negro | |
No | |
National | |
De rosca con parte superior abierta | |
Viales de rosca 10-425 |
Negro; para viales Target de 10-425 | |
Polipropileno | |
Ninguno | |
100 | |
10 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.