Learn More
BRAND™ Inserto de 12 pocillos 2 en 1, membrana de PET
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
Marca:  BRAND™ 782737
254.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16114967
  • 285.00€ / paquete de 36
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Descripción
  • Utilice insertos en posición colgante o de pie
  • Para placas de 12 pocillos o placas de cultivo
  • Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Inserto de 12 pocillos 2 en 1, membrana de PET de 8 μm, paquete múltiple
8 μm
Estériles
PET
4 x 9
12