Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado Ministat 125
Los baños de circulación de refrigeración más pequeños del mundo, que se pueden colocar en una vitrina de gases de laboratorio o en una planta técnica. Los Ministats son pequeños, pero ofrecen un rendimiento suficiente para el control de fotómetros, refractómetros, viscómetros, aparatos de destilación, recipientes de reacción, miniplantas.
Marca: HUBER 2014.0011.01
Descripción
Pequeño y potente- Tamaño diminuto; se pueden colocar en una campana de laboratorio o planta técnica
- Control de temperatura de fotómetros, refractómetros, viscosímetros, aparatos de destilación, recipientes de reacción y miniplantas
- La apertura del baño permite que los objetos sean termorregulados directamente en un baño termostático de 2,75 l.
- Potente bomba con control de velocidad de rotación para garantizar una circulación óptima
- La presión máxima se puede regular para proteger dispositivos sensibles frente a roturas
- Las conexiones analógicas permiten la integración en sistemas de control de procesos y de planta
- Nivel profesional con navegación más cómoda y tecnología Plug & Play
- Pantalla TFT táctil, brillante y a color de 144,78 mm (5,7 pulgadas) con funciones gráficas
- Los parámetros y las temperaturas de funcionamiento importantes se visualizan perfectamente
- Menú de favoritos, funcionamiento con un clic y glosario integrado para facilitar el uso
- Puertos USB y Ethernet integrados para permitir la conexión a un PC o a una red
- Programador con funciones de calendario y reloj
- Protección contra exceso de temperatura y niveles bajos
- Clase de seguridad III/FL (DIN 12876); clase de protección IP20
- Calibración de 5 puntos
- Conexión a sensor Pt100
- Conexión de la bomba: macho M16 × 1 AG
- Refrigerante natural R290
Especificaciones
Pilot ONE | |
Circulación | |
TFT en color | |
De 0,9 a 1 kW | |
Bomba de presión: 22 L/min; 0,7 bar Bomba de succión 16 L/min; 0,4 bar |
|
±0,02 °C | |
225 mm | |
25 kg | |
50/60 Hz |
100 °C a 0,3 kW, 20 °C a 0,3 kW, 0 °C a 0,21 kW, –10 °C (a 0,15 kW) | |
De -25 °C a +150 °C | |
Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural | |
Ministat 125 | |
3/FL | |
3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos | |
429 mm | |
220/240 V |