Learn More
Brand™ 150mL Low Form Polypropylene Graduated Beakers with Embossed Scale
Gracias a su resistencia química y a temperaturas elevadas, estos vasos de precipitados son excelentes para el uso general de laboratorio.
Marca: Brand™ 87810
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con marcas de graduación en azul o en relieve, con borde granulado y boquilla
- Se recomienda limpiar a temperaturas por debajo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Para la esterilización en autoclave a 121 °C, se deben escoger vasos de precipitados con escala en relieve
Especificaciones
Alta claridad | |
150 mL | |
80 mm | |
12 Pk. | |
Autoclavable | |
Embossed Scale |
66 mm | |
Polypropylene | |
20 mL | |
Beaker | |
Sí | |
Low Form |