Learn More
Bochem™ Nueces de sujeción de acero inoxidable 18/10
66.55€ - 275.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (18/10) |
---|---|
Tipo de producto | Nuez de sujeción |
Cantidad | 1 paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10670554
|
Bochem™
5353 |
16,5 mm |
66.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11835201
|
Bochem™
B08540271 |
8 a 28 mm |
275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Acero inoxidable (18/10) | |
Nuez de sujeción | |
1 paq. |