Learn More
Bochem™ Espátula doble de acero inoxidable 18/10, curva
Fabricada con acero inoxidable, la espátula doble de acero inoxidable 18/10 Bochem™ curva es una pieza útil del equipo de laboratorio;
2.75€ - 3.80€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Forma | Doblado/Curvado |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Espátula de doble extremo |
Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10130461
|
Bochem™
3100G |
130 mm | 40 mm |
2.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10652411
|
Bochem™
3101G |
150 mm | 45 mm |
3.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10180551
|
Bochem™
3102G |
185 mm | 50 mm |
3.20€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10568701
|
Bochem™
3103G |
210 mm | 60 mm |
3.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10314001
|
Bochem™
3104G |
250 mm | 70 mm |
3.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Espátula doble
- Acero inoxidable 18/10
- Esterilizable en autoclave
- Doblado
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
Acero inoxidable (18/10) |
Doblado/Curvado | |
Espátula de doble extremo | |
Acero inoxidable (18/10) |