Learn More
Bochem™ Cuchara de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Cucharas planas, ovaladas, fabricadas con acero inoxidable. Las cucharas de laboratorio de acero inoxidable 18/10 Bochem™ son resistentes a productos químicos, sólidas y pulidas para facilitar la limpieza.
Marca:  Bochem™ 3392
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10284551
  • 7.85€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
  • Fabricación con acero inoxidable duradero tipo 18/10.
  • Superficie pulida para facilitar la limpieza.
  • Bol de laboratorio ovalado para recoger y entregar el material fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Cuchara de laboratorio
10mm
240 mm
Esterilizable en autoclave
Cuchara multiuso para una amplia gama de usos
Acero inoxidable (18/10)