Learn More
Bochem™ Cuchara de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Cucharas planas, ovaladas, fabricadas con acero inoxidable. Las cucharas de laboratorio de acero inoxidable 18/10 Bochem™ son resistentes a productos químicos, sólidas y pulidas para facilitar la limpieza.
Marca: Bochem™ 3394
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricación con acero inoxidable duradero tipo 18/10.
- Superficie pulida para facilitar la limpieza.
- Bol de laboratorio ovalado para recoger y entregar el material fácilmente.
Especificaciones
1 unidad | |
Cuchara de laboratorio | |
10mm | |
320 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Cuchara multiuso para una amplia gama de usos | |
Acero inoxidable (18/10) |