Learn More
Bochem™ Elevadores de sección de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
43.30€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Elevador de secciones |
Longitud de la hoja (métrico) | 50 mm |
Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
Diámetro exterior (métrico) | 0,4mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11885051
|
Bochem™
3536 |
150 x 15 mm |
43.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11815181
|
Bochem™
3535 |
150 x 10 mm |
43.30€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable 18/10
- Tipo 1: hoja de cuchilla rígida, mango de madera
- Tipo 2: hoja de cuchilla flexible, mango de madera
- Tipo 3: hoja de cuchilla flexible, mango de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
1 unidad | |
50 mm | |
0,4mm | |
Acero inoxidable (18/10) |
Elevador de secciones | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Madera | |
150 mm |