Learn More
RETSCH Tamiz de aro 180° de acero inoxidable para molino de impacto de rotor SR200
225.00€
Especificaciones
Cantidad | 1Each |
---|---|
Tipo | Tamiz |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Molinos de impacto de rotor SR200 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10700442
|
RETSCH
03.647.0081 |
0,08mm |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
1Each | |
Tamiz | |
Acero inoxidable | |
Molinos de impacto de rotor SR200 |