Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltriclorosilano, 96 %
Código de producto. p-7058455
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltriclorosilano es un compuesto halogenado utilizado para la investigación bioquímica. Se aplica a micropartes móviles de sistemas microelectromecánicos, reduciendo así la energía superficial y evitando la pegajosidad. Además, se utiliza para revestir micro y nano-características en sellos para litografía de nanoimpresión. Además, se utiliza en la preparación de (1H,1H,2H,2H-heptadecafluorodecil)trimetoxisilano mediante reacción con metanol.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, tetrahidropirano, tolueno y otros disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78560-44-8
Fórmula molecular C10H4Cl3F17Si
Peso molecular (g/mol) 581.55
Número MDL MFCD00042344
Clave InChI VIFIHLXNOOCGLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl, 1h,1h,2h,2h-perfluorotrichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecyl silane, 1-trichlorosilyl-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltrichlorosilane 1g, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl trichlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl-1-trichlorosilane
PubChem CID 123577
Nombre IUPAC tricloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 224°C
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltrichlorosilane
Forma física Líquido
Cantidad 1 g
Fórmula lineal CF3(CF2)7(CH2)2SiCl3
Número UN UN2987
Beilstein 5889653
Temperatura de inflamación >200°C (392°F)
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.56
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.348
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.54