Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11339255
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltrietoxisilano se utiliza para unir películas de poli(tetrafluoroetileno) a obleas de silicio. También se utiliza en recubrimientos antirreflectantes, recubrimientos antiadherencia y recubrimientos de repelente para suelos.
Solubilidad
Miscible con etanol y tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101947-16-4
Fórmula molecular C16H19F17O3Si
Peso molecular (g/mol) 610.38
Número MDL MFCD00042334
Clave InChI MLXDKRSDUJLNAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane, triethoxy 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl silane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl triethoxysilane, perfluorooctylethyl triethoxysilane, r-3-hydroxy-1-benyzl-pyrrolidine, triethoxy-1h,1h,2h,2h-perfluorodecylsilane, triethoxy-1h,1h,2h,2h-heptadecafluorodecylsilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorodec-1-yl tris ethoxy silan, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyltriethoxysilane 1g
PubChem CID 145374
Nombre IUPAC trietoxi(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecil)silano
SMILES CCO[Si](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 103°C to 106°C (3mmHg)
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CF3(CF2)7(CH2)2Si(OCH2CH3)3
Número UN UN1760
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Información de solubilidad Miscible with ethanol and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.38
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.342
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.41
Título del producto
1H,1H,2H,2H-perfluorodeciltrietoxisilano, 97 %, Thermo Scientific™ >