Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorooctiltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046864
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 78560-45-9 | C8H4Cl3F13Si | 481.534 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctiltriclorosilano se utiliza en la silanización de obleas de silicio. Las monocapas automontadas tratadas con él actúan como una capa antiadhesiva y de liberación de poli(dimetilsiloxanos) curados. También se utiliza para fabricar patrones de superficie química de monocapas automontadas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluorooctiltriclorosilano se utiliza en la silanización de la oblea de silicio. Las monocapas automontadas tratadas con él actúan como una capa antiadhesiva y de liberación de poli(dimetilsiloxanos) curados. También se utiliza para fabricar patrones químicos de superficie de monocapas autoensambladas.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, tetrahidropirano, tolueno y otros disolventes orgánicos.
Notas
Incompatibles con el agua, agentes oxidantes fuertes, alcoholes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78560-45-9
Fórmula molecular C8H4Cl3F13Si
Peso molecular (g/mol) 481.534
Número MDL MFCD00042363
Clave InChI PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane
PubChem CID 123578
Nombre IUPAC tricloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil)silano
SMILES C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 192°C
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Cantidad 10 g
Número UN UN2987
Beilstein 6154526
Temperatura de inflamación 87°C (189°F)
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.55
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.352
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.638
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecaflu orooctyl)silane