Learn More
IBA Lifesciences Columna Strep-Tactin™ Sepharose™
La columna Strep-Tactin™ Sepharose™ es una columna de flujo por gravedad para purificar las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
88.00€ - 188.50€
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12836446
Ver documentos
IBA Lifesciences
2-1202-550
0,2 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12886436
Ver documentos
IBA Lifesciences
2-1202-001
1 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Las columnas Strep-Tactin™ Sepharose™ contienen agarosa al 4 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y son aplicables a la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ mediante flujo por gravedad.
  • Debido a la baja concentración de agarosa, es especialmente adecuada para proteínas grandes, especialmente si la afinidad con Strep-Tactin™XT 4Flow™ es demasiado alta.
  • El polímero de malla ancha permite la fijación sencilla de proteínas más grandes a la fase estacionaria.
  • Para reducir el periodo de espera durante la aplicación de muestras y tampones, se recomienda el uso de la ayuda a la aplicación WET FRED.
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis