Learn More
Greiner Bio-One Pipetas serológicas estériles de 1 ml
Diseño de pipeteo antigoteo con una elevada transparencia y la máxima precisión.
Marca: Greiner Bio-One 604107
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Poliestireno de alto grado
- Graduación clara y fácilmente legible
- Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
- Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
Specifications
Forma: Estándar | |
Estéril | |
1/100 | |
1 ml |
Poliestireno | |
Sí | |
A granel | |
Pipeta serológica |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction