Learn More
Ácido 2-(1-adamantil)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(1-Adamantyl)acetic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 2-(adamantan-1-il)acetato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.27 |
Porcentaje de pureza | 97% |