Learn More
2,2,2-Trifluoroetanol, 99,8 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348661
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-89-8
Fórmula molecular C2H3F3O
Peso molecular (g/mol) 100.04
Número MDL MFCD00004672
Clave InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroetanol
SMILES OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Punto de fusión -45.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3900g/mL
pH 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
Punto de ebullición 77.0°C to 80.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CF3CH2OH
Índice de refracción 1.2907
Cantidad 10 L
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15,9848
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
Viscosidad 1.75 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.04
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.