Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468613
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
It is employed as a halogenated solvent in electrospray liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como disolvente halogenado en la cromatografía de líquidos por electropulverización.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de cargas electrostáticas y mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-01-9
Fórmula molecular C4H3F7O
Peso molecular (g/mol) 200.06
Número MDL MFCD00004674
Clave InChI WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Densidad 1.596
Punto de ebullición 95°C to 97°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Fórmula lineal CF3CF2CF2CH2OH
Índice de refracción 1.3
Cantidad 250 g
Número UN UN1987
Beilstein 1761907
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.06
Porcentaje de pureza 98%