Learn More
Metacrilato de 2,2,3,3-tetrafluoropropilo, 97 %, estab. con 50 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7026604
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45102-52-1
Fórmula molecular C7H8F4O2
Peso molecular (g/mol) 200.133
Número MDL MFCD00042381
Clave InChI RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ester, 1h,1h,3h-tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate, stab. with 2,2'-methylenebis 6-tert-butyl-4-methyl-phenol, acmc-1ajz7, ksc489s8d, rsvzyskapmbsmy-uhfffaoysa, 2,2,3,3-tetrafluoroprop-1-yl methacrylat
PubChem CID 123515
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 2,2,3,3-tetrafluoropropilo
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 50ppm 4-methoxyphenol
Densidad 1.254
Punto de ebullición 146°C to 149°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Índice de refracción 1.375
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 3588831
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.13
Porcentaje de pureza 97%