Learn More
2,2,4'-Tribromoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337339
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13195-79-4
Fórmula molecular C8H5Br3O
Peso molecular (g/mol) 356.84
Número MDL MFCD00017858
Clave InChI KFTUNOVZJWIKFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,4'-tribromoacetophenone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethanone, acetophenone, 2,2,4'-tribromo, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl ethan-1-one, 4alpha,alpha-tribromoacetophenone, 4,alpha,alpha-tribromoacetophenone, p,alpha,alpha-tribromoacetophenone, wln: eyevr de, ethanone, 2,2-dibromo-1-4-bromophenyl, 2,4'-tribromoacetophenone
PubChem CID 25776
Nombre IUPAC 2,2-dibromo-1-(4-bromofenil)etanona
SMILES BrC(Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4'-Tribromoacetophenone
Punto de fusión 91°C to 94°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.84
Porcentaje de pureza 97%