Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, puriss. p.a., Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2,4-Trimethylpentane |
Densidad | 0.692g/mL at 25°C |
Temperatura de inflamación | −12°C (10.4°F) |
Punto de ignición | 745°F |
Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
Cantidad | 1 L |
Número UN | 1262 |
Beilstein | 1696876 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.23g/mol |
Presión de vapor | 41mmHg (21°C) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2,4-trimethylpentane