Learn More
Ácido 2,2,5,5-tetrametil-3-pirrolin-1-oxil-3-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid |
Nombre de nota | 99% |
% mín. CAS | 98.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 202°C |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction