Learn More
2,2,6,6-Tetrametilpiperidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442988
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.258 g/mol
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,6,6-tetrametilpiperidina es una base impedida que se utiliza para preparar bases de metaloamida y la generación selectiva de acetales de sililceteno. Se utiliza en la preparación de la hibarimicinona, acetal de (Z)-sililceteno y quinazolina 4-substituida. Actúa como precursor de la tetrametilpiperidina de litio y el radical (2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-il)oxil.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, etanol y ácido acético. Ligeramente miscible con cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases, ácidos fuertes, anhídridos ácidos, dióxido de carbono y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-66-1
Fórmula molecular C9H19N
Peso molecular (g/mol) 141.258
Número MDL MFCD00005985
Clave InChI RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
PubChem CID 13035
Nombre IUPAC 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Punto de fusión -59°C
Densidad 0.832
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.444
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Beilstein 103296
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,ether,ethanol and acetic acid. Slightly miscible with chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.26
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.